Wichtige Dokumente
647241
(R)-(−)-1-Methyl-3-Pyrrolidinol
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChIKey
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
Anwendung
- Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors
- Preparation of diaryl acylaminopyrimidines as adenosine A2A antagonists
- Synthesis of analogs of istaroxime, a potent inhibitor of Na+,K+-ATPase
- Synthesis of pharmacologically active stereoisomers of N-substituted soft anticholinergics
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F
Flammpunkt (°C)
70 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?