646881
Chloroform -Lösung
NIST standard reference material, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
NIST standard reference material
Konzentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
NMR-Röhrchengröße × L
1.7 mm × 8 in.
Format
single component solution
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup