Merck
646741
Sigma-Aldrich
Methyl-3-chlorbenzo[b]thiophen-2-Carboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7ClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3
InChIKey
VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)