Merck
646458
Sigma-Aldrich
Ölsäure-1,2,3,7,8,9,10-13C7
99 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)713CH=13CH13CH213CH2(CH2)313CH213CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
96% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13.4 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1,11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-ZNACGWQSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable