646423
3-Hydroxypicolinamid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
193-197 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-6(10)5-4(9)2-1-3-8-5/h1-3,9H,(H2,7,10)
InChIKey
VIHUZJYFQOEUMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable