646156
1-(4-Methoxybenzyl)piperazin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-15-12-4-2-11(3-5-12)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
InChIKey
MGLUVVBFISROAH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup