Merck
646008
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-methylthiazol-5-carbonsäure
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
158 °C (dec.)
SMILES String
Cc1nc(Br)sc1C(O)=O
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-2-3(4(8)9)10-5(6)7-2/h1H3,(H,8,9)
InChIKey
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves