Wichtige Dokumente
645338
3-Formyl-5-methylphenylboronsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Cc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChIKey
IDXLUNCVVBZUEN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)