Merck
645192
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-propoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-97 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChIKey
FZDSWPMDXOYUBB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)