Merck
644870
Sigma-Aldrich
3-Isopropylpyrazol-4-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-219 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)c1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)6-5(7(10)11)3-8-9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
SWNONMWOFAXQHM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)