644617
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazol-3-Carboxaldehyd
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-157 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C11H9NO3/c1-14-10-4-2-8(3-5-10)11-6-9(7-13)12-15-11/h2-7H,1H3
InChIKey
YNRLEBXQHWKCQV-UHFFFAOYSA-N