643629
Alumosilikat, mesostrukturiert
Al-MSU-F (cellular foam)
About This Item
Form
powder
Zusammensetzung
aluminum, 3.0% (mol)
Porengröße
2.03 cm3/g pore volume
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChIKey
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Alternative Formulierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable