Merck
642509
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylthiazol-5-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.)
SMILES String
Cc1nc(C)c(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)