Merck
640603
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methyl-benzoesäure-methylester
97%
Synonym(e):
3-Amino-p-toluylsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
Beilstein:
2088611
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable