Merck
640476
Sigma-Aldrich
6-Chlor-4-Chromanon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-102 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2OCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable