640476
6-Chlor-4-Chromanon
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-102 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2OCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N