Merck
640220
Sigma-Aldrich
Poly-(vinylphenylsulfid-co-glycidylmethacrylsäure)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Zusammensetzung
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
Brechungsindex
n20/D 1.6568 (lit.)
λmax
221 nm
Allgemeine Beschreibung
High refractive index polymer
Anwendung
Photocrosslinkable polymer for optical waveguides
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High Refractive Index Polymers for Optical Applications
Beecroft, L.L and Ober, C.K.
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A34, 573-586 (1997)