Merck
639540
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-(3′-chlorbenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11BCl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChIKey
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)