Merck
639419
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-propoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-109 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
InChIKey
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)