Merck
638315
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-Nitrobenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves