Merck
637440
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-L-arabinofuranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m0/s1
InChIKey
IHNHAHWGVLXCCI-WUHRBBMRSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable