Wichtige Dokumente
636460
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propinylbenzol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
224-228 °C (lit.)
SMILES String
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)