Merck
636029
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridin-5-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-10(15-5)14-8-9/h6-8H,1-5H3
InChIKey
QOGNDJLSYMJGPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
216.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)