635103
Yttriumvanadat
single crystal substrate, <110>, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Vanadium-yttriumoxid, Yttrium-vanadiumoxid
About This Item
Beschreibung
single side polished
Assay
99.99% trace metals basis
Härte
5 mohs
Größe
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Durchlässigkeit
400-4000 nm, ~80%
mp (Schmelzpunkt)
1825 °C (lit.)
Dichte
4.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y+3].[O-][V]([O-])([O-])=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Eigenschaften
η o= 1.9929 η e= 2.2154 Δη = 0.2225 ρ=6.04° at λ 0.63 μm
η o= 1.9500 η e= 2.1554 Δη = 0.2054 ρ=5.72° at λ 1.30 μm
η o= 1.9447 η e= 2.1486 Δη = 0.2039 ρ=5.69° at λ 1.55 μm
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)