634697
Magnesiumoxid
(single crystal substrate), <111>, ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
single side polished
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
(single crystal substrate)
Dielektrizitätskonstante
9.8
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: magnesium
L × B × Dicke
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Verunreinigungen
<10 ppm C
<10 ppm Cr
<10 ppm Si
<15 ppm Al
<40 ppm Ca
<5 ppm B
<50 ppm Fe
Durchlässigkeit
200-400 nm, >90%
500-1000 nm, >98%
mp (Schmelzpunkt)
2852 °C (lit.)
Halbleitereigenschaften
<111>
SMILES String
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChIKey
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)