633631
Kobalt-Aluminiumoxid
nanopowder, <50 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis (BET)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% trace metals basis (BET)
Form
nanopowder
Partikelgröße
<50 nm (BET)
SMILES String
[Co++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Co.4O/q;;+2;;;2*-1
InChIKey
BVTIIQXILLBFIK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.