Merck
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromphenyl)-2-methyl-1-buten
97%
Synonym(e):
1-Brom-2-(3-methyl-3-butenyl)benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5430 (lit.)
Dichte
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChIKey
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)