Merck
633542
Sigma-Aldrich
3-Acetamido-2-isopropyl-4(3H)-chinazolinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1NC(C)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(2)12-14-11-7-5-4-6-10(11)13(18)16(12)15-9(3)17/h4-8H,1-3H3,(H,15,17)
InChIKey
IABUZCGOUHAHQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)