Merck
633410
Sigma-Aldrich
3-Chlorisonicotinsäure
97%
Synonym(e):
3-Chlor-4-pyridin-carbonsäure, 3-Chloropyridin-4-Carboxylsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
227-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)