Merck
632880
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-benzyloxybenzylbromid
50-100 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
0.8-1.2 mmol/g loading
Partikelgröße
50-100 mesh
Rechtliche Hinweise
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable