632651
Luperox® A70S, Benzoylperoxid
70%, remainder water
Synonym(e):
Dibenzoylperoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
70%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
176 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
105 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)