Merck
630543
Sigma-Aldrich
2,5-Dibrom-4-(decyloxy)phenol
99%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(OH)O(CH2)9CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
62-66 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C16H24Br2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-16-12-13(17)15(19)11-14(16)18/h11-12,19H,2-10H2,1H3
InChIKey
SSEJKDGLNTZULX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)