Merck
630357
Sigma-Aldrich
2-Acetoxyphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4ZnI
Molekulargewicht:
327.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
Verunreinigungen
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
DUYNRVQSBJWXDT-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)