Merck
61891
Sigma-Aldrich
L-tert.-Leucin-methylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
Beilstein:
4879785
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-tert.-Leucin-methylester -hydrochlorid, ≥99.0% (AT)
Assay
≥99.0% (AT)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
183.0 °C
Anwendung(en)
cell analysis
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChIKey
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable