Merck
616877
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene-2-methyl-d3
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D3H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
85% (CP)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1=C(C)CC(C)=C1C
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3/i3D3
InChIKey
VNPQQEYMXYCAEZ-HPRDVNIFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)