Merck
61642
Sigma-Aldrich
Laurinsäure-butylester
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Butyl-laurat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
Beilstein:
1776360
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)