616230
Algal amino acid mixture-D
98 atom % D, 99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Proteinstrukturanalysen unterstützen die Identifizierung von Krankheits-Biomarkern und Wirkstofftargets, die für therapeutische Behandlungen entscheidend sind.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.