61550
Lanthan(III)-Oxid
≥99.98% (metals basis)
Synonym(e):
Dilanthanum trioxide
About This Item
Assay
≥99.0% (EDTA 0.1 M, KT)
≥99.98% (metals basis)
Form
solid
Verunreinigungen
≤300 mg/kg total metallic impurities (trace metal analysis (JCPMS))
Dichte
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChIKey
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?