Merck
615463
Sigma-Aldrich
Oxybutyninchlorid-phenyl-d5
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
C22D5H26NO3 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)(C2CCCCC2)C(=O)OCC#CCN(CC)CC
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i5D,7D,8D,13D,14D;
InChIKey
SWIJYDAEGSIQPZ-QMYMNHACSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)