Merck
614718
Sigma-Aldrich
4-Brombenz-2,3,5,6-d4-aldehyd
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
BrC6D4CHO
Molekulargewicht:
189.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
ZRYZBQLXDKPBDU-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup