Merck
614017
Sigma-Aldrich
Vanillin-5-d1
≥90 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd-5-d1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8DH7O3
Molekulargewicht:
153.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥90 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]c1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i3D
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-WFVSFCRTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
307.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
153.00 °C - closed cup