Merck
613088
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Carboxyls-d4, EDTA-d4
About This Item
Lineare Formel:
(DO2CCH2)2N(CH2)2N(CH2CO2D)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H]
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i/hD4
InChIKey
KCXVZYZYPLLWCC-JBISRTOLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable