612014
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
TMS, 0.05%
Konzentration
2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Menge
Each pack contains 10 tubes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable