Wichtige Dokumente
608777
Ammoniak-14N
99.99 atom % 14N
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
15N depleted
Isotopenreinheit
99.99 atom % 14N
Form
gas
bp
-33 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[14NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+0
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-IGMARMGPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)