Merck
606561
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2-benzol
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH213CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1,2+1
InChIKey
YNQLUTRBYVCPMQ-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
hearing organs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)