Merck
605611
Sigma-Aldrich
Undecansäure-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)913CO2H
Molekulargewicht:
187.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i11+1
InChIKey
ZDPHROOEEOARMN-KHWBWMQUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable