Merck
604216
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2 chloroxoacetat
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C2H5ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
135 °C (lit.)
Dichte
1.240 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChIKey
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.