Merck
602949
Sigma-Aldrich
Wasser-17O
20-24.9 atom % 17O
Synonym(e):
17O Labeled water
About This Item
Lineare Formel:
H217O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
19.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50202301
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
20-24.9 atom % 17O
Mol-Gew.
18.22 by atom % calculation (at 20 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Schüttdichte
1.01
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
(Normalized with respect to hydrogen)
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable