Merck
601667
Sigma-Aldrich
Neon-20Ne
99.95 atom %, 99.995% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
20Ne
Molekulargewicht:
19.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142006
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99.95 atom %
Assay
99.995% (CP)
Form
gas
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[20Ne]
InChI
1S/Ne/i1+0
InChIKey
GKAOGPIIYCISHV-IGMARMGPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Irene D Alabia et al.
PloS one, 10(11), e0142885-e0142885 (2015-11-17)
We identified the pelagic habitat hotspots of the neon flying squid (Ommastrephes bartramii) in the central North Pacific from May to July and characterized the spatial patterns of squid aggregations in relation to oceanographic features such as mesoscale oceanic eddies