Merck
597511
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3,5-dimethylphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
H3C(CH2)3OC6H2(CH3)2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
193-198 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C12H19BO3/c1-4-5-6-16-12-9(2)7-11(13(14)15)8-10(12)3/h7-8,14-15H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
NOVHHUSAJRKJRC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)