Merck
597074
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-propoxyphenylborsäure
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
InChIKey
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)